missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30052633
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052633 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052633 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0630.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid
CAS 6802-95-5
Analyt- eller komponentnamn (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenytoin Imp. E (EP), Phenytoin Sodium Imp. E (EP), Phenytoin USP Related Compound B, Phenytoin USP RC B, (Carbamoylamino)-(diphenyl)acetic Acid, Phenytoin Related Compound B, Phenytoin Impurity E, Phenytoin Sodium Impurity E, Phenytoin Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
LEDER O=C(O)C(NC(=O)N)(C=1C=CC=CC1)C=2C=CC=CC2
IUPAC-namn 2,2-diphenyl-2-ureido-acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 270.1004 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.