Läs mer
R&D Systems™ Carbamoylcholine chloride
Beskrivning
Cholinergic receptor agonist that is resistant to the action of cholinesterases. Blocks apoptosis in cerebellar granule neurons.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamoylcholine chloride |
| CAS | 51-83-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C6H15ClN2O2 |
| Formel vikt | 182.65 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.65 |