Läs mer
Karbamylbensylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbamyl Benzyl Ester |
| CAS | 621-84-1 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
| LEDER | NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensylkarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |