Läs mer
Karbamylbensylester, TRC
Produktkod. 30367657
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30367657 100 g
1 options
Produktkod. 30367657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC176035100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamyl Benzyl Ester
CAS 621-84-1
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 100 g
Synonym Carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Aminoformate, Benzyl Carbamate, NSC 25317, O-Benzylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10)
LEDER NC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633