missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbaryl & Carbofuran Mixture 568 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30314631
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314631 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30314631 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000568ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemiskt namn eller material Carbaryl∣Carbofuran
CAS 63-25-2, 1563-66-2
Analyt- eller komponentnamn Carbaryl∣Carbofuran
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Carbaryl 1000 μg/mL∣Carbofuran 1000 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.