missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbaryl-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbaryl-d7 |
| CAS | 362049-56-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H7 H4 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol, methylcarbamate (9CI), 1-Naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7 N-methylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OC(=O)NC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | (2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl) N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?