missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbaryl, TRC

Produktkod. 30363049
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363049 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30363049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17589525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbaryl
CAS 63-25-2
Molekylformel C12 H11 N O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Naphthalenol, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 1-naphthyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Naphthol N-methylcarbamate, 1-Naphthyl N-methylcarbamate, 1-Naphthyl methylcarbamate, Adios, Agrex S, Arilat, Arilate, Arylam, Atoxan, Bugmaster, Caprolin, Carbaril, Carbaryl, Carbaryl 4L, Carbatox, Carbatox 60, Carbatox 75, Carbavur, Carbomate, Carvin, Carylderm, Clean Crop Sevin 5 Bait, Clinicide, Compound 7744, Denapon, Derbac, Dicarbam, Dicarbam 50, Dyna-carbyl, ENT 23969, Experimental Insecticide 7744, Garden Tech Sevin Concentrate Bug Killer, Garden Tech Sevin Lawn Insect Granules, Garden Tech Sevin Lawn Insecticide, Germain's, Hexavin, Karbatox, Karbatox 75, Karbatox zawiesinowy, Karbosep, Laivin, Laivin 85, Menaphtam, Monsur, Mugan, Murvin, NAC, NAC (insecticide), NMC 50, NSC 27311, OMS 29, Oltitox, Panam, Pomex, Prosevor, Prosevor 85, Ravyon, SA 50 Mole Cricket Bait, Sanol 50, Savite, Seffein, Sevimol, Sevin, Sevin 4, Sevin 4L, Sevin 50WP, Sevin 75, Sevin S 50, Sevin XLR, Sevin XLR plus, Sevin bait, Sevin-4-Oil, Sevnol, Sewin, Slam, Suvamil, Suvamil 50, Suvavil L, Thinsec, UC 7744, Union Carbide 7744, Vetox, Vetox 85, Vioxan, XLR-Plus, α-Naphthalenyl methylcarbamate, α-Naphthyl methylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
LEDER CNC(=O)Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn naphthalen-1-yl N-methylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Formel vikt 201.079
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.