Läs mer
Carbasalate calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16487326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487326 100 mg 100mg
16453387 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16487326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17476
MedChemExpress Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Carbasalate calcium is an anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbasalate calcium
CAS 5749-67-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7O4.CH4N2O.1/2Ca
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (385.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([O-])C1=CC=CC=C1OC(C)=O.NC(N)=O.[0.5Ca2+]
Molekylvikt (g/mol) 259.24
Formel vikt 259.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation