missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbazeran (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbazeran |
| CAS | 70724-25-3 |
| Molekylformel | C18 H24 N4 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, Carbamic acid, ethyl-, 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester (9CI), 1-(6,7-Dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl ethylcarbamate, Carbazeran, UK 31557 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23) |
| LEDER | CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23 |
| IUPAC-namn | [1-(6,7-dimethoxyphthalazin-1-yl)piperidin-4-yl] N-ethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.41 |
| Formel vikt | 360.1798 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?