Läs mer
Karbazol, 95 %
Produktkod. 11344569
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344569 50 g 50g
11490303 100 g 100g
11400313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11448.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167,21 g/mol
Karbazol och dess derivat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, pigment och andra organiska föreningar. karbazol används också i luminescenskemi som ett fotosensibiliserande och extra laddningstransportmaterial. Karbazolstruktur är ett motiv i läkemedel som karvedilol som används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra hjärtarytmier och angina.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Karbazol och dess derivat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, pigment och andra organiska föreningar. karbazol används också i luminescenskemi som ett fotosensibiliserande och extra laddningstransportmaterial. Karbazolstruktur är ett motiv i läkemedel som karvedilol som används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra hjärtarytmier och angina.
Löslighet Det är olösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-namn 9H-karbazol
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Smältpunkt 240 °C till 246 °C
Densitet 1.15
Kokpunkt 354 °C till 356 °C
Flampunkt 220 °C (428 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 167.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.