Läs mer
Carbazole, 95%
Produktkod. 11400313
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
Produktkod. 11400313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11448.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Karbazol och dess derivat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, pigment och andra organiska föreningar. karbazol används också i luminescenskemi som ett fotosensibiliserande och extra laddningstransportmaterial. Karbazolstruktur är ett motiv i läkemedel som karvedilol som används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra hjärtarytmier och angina.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Karbazol och dess derivat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen, pigment och andra organiska föreningar. karbazol används också i luminescenskemi som ett fotosensibiliserande och extra laddningstransportmaterial. Karbazolstruktur är ett motiv i läkemedel som karvedilol som används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra hjärtarytmier och angina.
Löslighet Det är olösligt i vatten
.
Noter
Stabil under vanliga förhållanden. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-namn 9H-karbazol
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Smältpunkt 240°C to 246°C
Densitet 1.15
Kokpunkt 354°C to 356°C
Flampunkt 220°C (428°F)
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3956
Merck Index 14,1790
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 167.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.