Läs mer
Carbazole, 96%
Produktkod. p-82123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5g
Produktkod. 10469780
Brand: Thermo Scientific Acros 108260050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86-74-8 | C12H9N | 167.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbazole, dibenzopyrrole, diphenylenimine, 9-azafluorene, diphenylenimide, diphenyleneimine, dibenzo b,d pyrrole, usaf ek-600, unii-0p2197hhhn
PubChem CID 6854
ChEBI CHEBI:27543
IUPAC-namn 9H-karbazol
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Namnnotering 96%
Smältpunkt 240.0°C to 246.0°C
Färg Beige-Brun eller Beige-Gul
Kokpunkt 355.0°C
Flampunkt 220°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 20,433
Merck Index 15,1791
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid- soluble in h2so4,1g/3mL quinoline- 1g/6mL pyridine- 1g/35mL ether,1g/9mL acetone- 1g/120mL benzene,1g/135mL abs. alcohol- slightly soluble in,petroleum ether and
Formel vikt 167.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder, Flakes, or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.