Läs mer
Carbazole, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866630
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866630 5 g 5g
15830861 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866630 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8202550005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-74-8
Specifikationer
Smältpunkt 244°C to 246°C
Kokpunkt 355°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004960
Kvantitet 5 g
Synonym Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene, Carbazole
Molekylvikt (g/mol) 167.21