Läs mer
Carbazole, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969464 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12969464 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969464 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Carbazole86-74-81000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 86-74-8, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H9N
MDL-nummer MFCD00004960
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 9H-carbazole
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27543
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only