missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbazomycin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbazomycin A |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO2/c1-9-10(2)15(18-3)16(19-4)13-11-7-5-6-8-12(11)17-14(9)13/h5-8,17H,1-4H3 |
| Formel vikt | 255.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?