Läs mer
Carbendazim 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316483
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316483 1 ml
1 options
Produktkod. 30316483 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10990000ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbendazim
CAS 10605-21-7
Analyt- eller komponentnamn Carbendazim
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C9 H9 N3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Albendazole Imp. E (EP), Fenbendazole Imp. A (EP), Fenbendazole USP Related Compound A, Fenbendazole USP RC A, Carbendazim, Methyl (1H-Benzimidazol-2-yl)carbamate, 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Antibac MF, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin FL, Bavistine, Bengard, Bercema-Bitosen, Bitosen, CTR 6669, Carben VL, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, EK 578, Falicarben, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Stein, Subeej, Supercarb, Thicoper, Triticol, U 32104, Zhiweiling, SKF-26058, Ph Eur Albendazole Impurity E, Fenbendazole Related Compound A, Albendazole Impurity E, Fenbendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
LEDER COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn metyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 191.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 191,0695 g/mol