Läs mer
Carbendazim-d3, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15931051 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15931051
Brand: Honeywell Fluka R103610MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1255507-88-0
Fysisk form Crystalline
Molekylformel C9D3H6N3O2
MDL-nummer MFCD17015247
Industry Type Anthelmintics and Flukicides
Molekylvikt (g/mol) 194.21
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard