Läs mer
Carbendazim-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbendazim-d4 |
| CAS | 291765-95-2 |
| Molekylformel | C9 2H4 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5 H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | methyl N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.21 |
| Formel vikt | 195.0946 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |