missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbendazim-d4, TRC

Produktkod. 30354374
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354374 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1759025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbendazim-d4
CAS 291765-95-2
Molekylformel C9 2H4 H5 N3 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Carbendazim D4 (ring D4), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4-, methyl ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2H]
IUPAC-namn methyl N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 195.21
Formel vikt 195.0946
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.