missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbendazim-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbendazim-d4 |
| CAS | 291765-95-2 |
| Molekylformel | C9 2H4 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Carbendazim D4 (ring D4), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-4,5,6,7-d4-, methyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | methyl N-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.21 |
| Formel vikt | 195.0946 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?