Läs mer
Carbendazim, TRC
Produktkod. 30134277
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134277 1 g
30040546 100 mg
17927149 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1759001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10605-21-7
Molekylformel C9 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 191.19
Synonym 2-Benzimidazolecarbamic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, 1H-benzimidazol-2-yl-, methyl ester (9CI), 2-(Carbomethoxyamino)benzimidazole, 2-(Methoxycarbamoyl)benzimidazole, 2-(Methoxycarboxamido)benzimidazole, 2-[(Methoxycarbonyl)amino]benzimidazole, A 118, A 118 (pesticide), Agrizim, Aimcozim, Amolden TSM 32, Antibac MF, B 350, BAS 3460, BAS 3460F, BAS 67054F, BCM, BCM (fungicide), BMK, BMK (fungicide), Battal, Bavistan, Bavistin, Bavistin 25SD, Bavistin 3460, Bavistin 50SD, Bavistin 50WP, Bavistin DF, Bavistin FL, Bavistine, Bendazim, Benfil, Bengard, Bercema-Bitosen, Biocut BM 10, Bitosen, CTR 6669, Carbate, Carben VL, Carbendazim, Carbendazime, Carbendazol, Carbendazole, Carbendor, Carbex 500SC, Carbomax, Cekudazim, Corbel, Corzim, Corzim 50WP, Custos, Defensor, Delsene, Delsene 10, Derosal, Derosal 60PM, Derosol 60WP, Derroprene, Dhanustin, EK 578, Elsa, Equitdazin, FB 642, Falicarben, Ferazim, Funaben, Funaben 3, Funaben 50, Fungoxan, G 665, GLSTIN, Galofungin, Garbenda, HOE 17411, IPO 1250, IPO Y, Jkstein, Karben, Karben Stefes Flo, Karben flo Stefes, Kemdazin, Kolfugo, Kolfugo 25FW, Kolfugo Extra, Kolfugo Super, Lignasan, MBC, Mecarzole, Medamine, Methoxycarbonylaminobenzimidazole, Methyl 1H-2-benzimidazolecarbaminate, Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate, Methyl 1H-benzimidazole-2-carbamate, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl 2-benzimidazolylcarbamate, Methyl benzimidazolylcarbamate, Myco, NSC 109874, Olgin, Olgin (fungicide), Pillarstin, Preparation G 665, Preventol BCM, Protek, San-ai 700, Sarfun, Spin, Spin (pesticide), Spin Flo, Stein, Stempor, Subeej, Supercarb, Supercarb (fungicide), Thicoper, Triticol, Troysan CF 20, U 32104, Zhiweiling
IUPAC-namn metyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbendazim
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Formel vikt 191.0695
Procent renhet >95%