Läs mer
Melford Karbenicillin
Produktkod. 30018164
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018164 1 g
30018165 100 g
30018167 5 g
30018166 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30018164 Leverantör Melford Leverantörsnummer C460001.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Karbenicillin, Dinatriumsalt är ett antibiotikum som tillhör penicillinklassen av antibiotika och är effektivt mot både Gram-positiva och Gram-negativa bakterier.
Karbenicillin är ett semisyntetiskt derivat av penicillin och är känt för sin stabilitet i vattenlösningar.
Inom området molekylärbiologi och genteknik används karbenicillin, dinatriumsalt vanligtvis som ett selektivt medel i plasmidbaserade kloningsexperiment. Det fungerar genom att hämma syntesen av bakteriell cellvägg, vilket leder till celldöd.
Forskare introducerar ofta en plasmid som innehåller en resistensgen för karbenicillin i värdceller. De celler som framgångsrikt tar upp plasmiden och uttrycker resistensgenen kan överleva i närvaro av karbenicillin, medan icke-transformerade celler elimineras.
Karbenicillin, dinatriumsalt används också i mikrobiologi och cellodlingstillämpningar. Det är effektivt för att förhindra tillväxt av bakteriella föroreningar i cellkulturer, vilket säkerställer renheten hos cellinjer.
Dessutom används den för isolering och underhåll av stammar med känd eller konstruerad resistens mot karbenicillin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin
CAS 4800-94-6
Kvantitet 1 g
Molekylformel C17H16N2Na2O6S