Läs mer
Karbenicillin Dinatrium (90 %), TRC
Produktkod. 30363388
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30363388 50 mg
1 options
Produktkod. 30363388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17608050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17 H16 N2 O6 S . 2 Na
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(2-carboxy-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodium salt (1:2), (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(carboxyphenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, disodium salt, [2S-(2α,5α,6β)]-, Malonamic acid, N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-2-phenyl-, disodium salt (7CI,8CI), Anabactyl, BRL 2064, CP 15639-2, Carbapen, Carbecin, Carbenicillin disodium, Carbenicillin disodium salt, Carbenicillin sodium, Carbenicilline disodium, Carboxybenzylpenicillin sodium, Disodium (α-carboxybenzyl)penicillin, Disodium carbenicillin, Fugacillin, Geocillin, Geopen, Gripenin, Hyoper, Microcillin, NSC 111071, Piopen, Pyopen, Pyopene, Sodium carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin sodium salt
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(=O)[O-])c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; (2S,5R,6R)-6-[(2-karboxylato-2-fenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 422.36
Formel vikt 422.0524