Läs mer
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Produktkod. 16422219
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422219 1 g
16440978 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422219 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0525A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium carbenicillin
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 422.36
Formel vikt 422.36
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation