Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karbenicillin dinatriumsalt, 90 %
Produktkod. 15535146 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15535146 5 g 5g
15525146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535146 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5055.00 SEK
    4495.65 SEK / 5g
    Save 559.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Karbenicillin dinatriumsalt, CAS # 4800-94-6, är dinatriumsaltformen av karbenicillin, en halvsyntetisk förening med bredspektrum antibakteriella ochβ -laktamasresistenta aktiviteter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Karbenicillin dinatriumsalt är en halvsyntetisk förening med antibakteriell ochβ -laktamasresistenta aktiviteter och är effektiv mot gramnegativa bakterier
  • I in vitro-studier kan karbenicillin dinatriumsalt helt undertrycka proliferationen av Agrobacterium
Ansökan
  • På grund av dess antibakteriella aktivitet kan denna förening användas för att kontrollera bakteriell cellväggssyntes genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellmembranet. Detta kan leda till ofullständig bakteriell cellväggssyntes för att så småningom orsaka cellys
  • Det har också använts i studier för att utvärdera penicillinkänsliga transpeptidasers roll i cellväggsbiosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Molekylvikt (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI-nyckel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-namn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-karboxylat-2-fenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium salt
Typ Karbenicillin Dinatriumsalt
Smältpunkt >200,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten Max 6% .
Kvantitet 5 g
Flampunkt 400 °C
Kokpunkt 738,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och metanol
Formel vikt 422.36
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbenicillin disodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.