Läs mer
Karbenicillin (dinatriumsalt), Fisher BioReagents
Beskrivning
Används för val av ampicillinresistenta transformerade celler och för studie av penicillinkänsliga transpeptidaser i cellväggsbiosyntes. Antimikrobiellt spektrum: Gram-positiva och Gram-negativa bakterier, Pseudomonas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbenicillin |
| Typ | Karbenicillin |
| Namnnotering | Dinatriumsalt |
| Fysisk form | Fast |
| Smältpunkt | 200 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Potens | 770 μg/mg min. |
| Vatten | 6% Max. |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Carbenicillin disodium salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.