Läs mer
Karbenicillin (dinatriumsalt), Fisher BioReagents
Produktkod. 10438923
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10438923 250 mg Bärnstensfärgat glas 250mg
10163193 1 g Bärnstensfärgat glas 1g
10396833 5 g Bärnstensfärgat glas 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438923 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2648250
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Används för val av ampicillinresistenta transformerade celler och för studie av penicillinkänsliga transpeptidaser i cellväggsbiosyntes. Antimikrobiellt spektrum: Gram-positiva och Gram-negativa bakterier, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Molekylvikt (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI-nyckel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-namn dinatrium (2S,5R,6R)-6-(2-karboxylat-2-fenylacetamido)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin
Typ Carbenicillin
Namnnotering Disodium Salt
Fysisk form Fast
Smältpunkt 200°C
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Potens 770μg/mg min.
Vatten 6% Max.
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Analysprocentintervall ≥92 %
Kokpunkt 738°C
Formel vikt 422.4
Procent renhet 92% min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbenicillin disodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.