Läs mer
Karbenicillin dinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480952 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480952 5 g 5g
11470952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480952 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219509205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7755.00 SEK
    6660.07 SEK / 5g
    Save 1094.93 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Molekylvikt (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI-nyckel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Synonym α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC-namn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-karboxylat-2-fenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium salt
Typ Karbenicillin Dinatriumsalt
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 422.4
Kvalitet Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbenicillin Disodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt