Beskrivning
Karbenicillin är ett halvsyntetiskt antibiotikum som är en analog till ampicillin. Det härrör från bensylpenicillin genom att substituera a-karboxylgruppen i bensylsidokedjan. Det är fullständigt joniserat i blodet och är till cirka 50 % reversibelt proteinbundet i plasma. Dess vävnadsfördelning liknar andra penicilliner.
Mottagliga bakterier inkluderar gram-positiva och gram-negativa bakterier abd pseudomonas. Även om den har betydande in vitro-aktivitet mot en mängd både gram-positiva och gram-negativa mikroorganismer, är den viktigaste aspekten av dess profil i dess antipseudomonala och antiproteala effekt.
Carbenicillin Dinodium Salt används för selektion av ampr-transformerade celler och för att studera penicillinkänsliga transpeptidasers roll i cellväggsbiosyntesen.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 4800-94-6 |
| Potens | >650 μg/mg |
| Färg | White |
| Koncentration | Arbetskoncentration: 105 μ�/L (5–50 μg/ml) i cellkultur; cirka 200 mg/kg in vivo. |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | C17H16N2Na2O6S |
| MDL-nummer | MFCD00077683 |
| Synonym | α-Carboxybenzylpenicillin |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten (50 mg/ml) och alkohol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Carbenicillin Disodium Salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt