Läs mer
Karbenicillindinatriumsalt
Codice prodotto. 15404429
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15404429 1 g 1g
15414429 5 g 5g
15424429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15404429 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61949.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1193.40 SEK
    963.65 SEK / 1g
    Save 229.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Karbenicillindinatriumsalt, CAS # 4800-94-6, är dinatriumsaltformen av karbenicillin, en semisyntetisk förening med bredspektrumantibakteriella och βlaktamasaresistenta egenskaper. | CAS: 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 422,36 g/mol
Karbenicillin dinatriumsalt är ett vattenlösligt antibiotikum som är effektivt mot gramnegativa bakterier. Karbenicillin dinatriumsalt används i stor utsträckning som ett antibiotikum som används för att kontrollera bakteriell cellväggsyntes genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellmembranet. Det har varit involverat i studien av penicillinkänsliga transpeptidasers roll i cellväggsbiosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Carbenicillindinatriumsalt är en semisyntetisk förening med antibakteriella och βlaktamasresistenta egenskaper och är effektiv mot gramnegativa bakterier
  • I in vitro-studier kan karbenicillindinatriumsalt helt hämma proliferationen av Agrobacterium
Tillämpning
  • På grund av sin antibakteriella aktivitet kan denna förening användas för att kontrollera bakteriella cellväggssyntes genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellmembranet. Detta kan leda till ofullständig bakteriell cellväggssyntes som så småningom orsakar celllys
  • Det har också använts i studier för att utvärdera rollen av penicillinkänsliga transpeptidaser i cellväggsbiosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Molekylvikt (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI-nyckel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium salt
Typ Karbenicillin Dinatriumsalt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 5722128
Merck Index 14,1792
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
IUPAC-namn dinatrium (2S,5R,6R)-6-(2-karboxylato-2-fenylacetamido)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Formel vikt 422.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin disodium salt
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin disodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.