Läs mer
Karbenicillindinatriumsalt
Produktkod. 15414429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414429 5 g 5g
15404429 1 g 1g
15424429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3447.60 SEK
    2817.65 SEK / 5g
    Save 629.95 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Karbenicillindinatriumsalt, CAS # 4800-94-6, är dinatriumsaltformen av karbenicillin, en semisyntetisk förening med bredspektrumantibakteriella och βlaktamasaresistenta egenskaper. | CAS: 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 422,36 g/mol
Karbenicillin dinatriumsalt är ett vattenlösligt antibiotikum som är effektivt mot gramnegativa bakterier. Karbenicillin dinatriumsalt används i stor utsträckning som ett antibiotikum som används för att kontrollera bakteriell cellväggsyntes genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellmembranet. Det har varit involverat i studien av penicillinkänsliga transpeptidasers roll i cellväggsbiosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Karbenicillin dinatriumsalt är en halvsyntetisk förening med antibakteriell ochβ -laktamasresistenta aktiviteter och är effektiv mot gramnegativa bakterier
  • I in vitro-studier kan karbenicillin dinatriumsalt helt undertrycka proliferationen av Agrobacterium
Ansökan
  • På grund av dess antibakteriella aktivitet kan denna förening användas för att kontrollera bakteriell cellväggssyntes genom att inaktivera transpeptidaser på den inre ytan av bakteriecellmembranet. Detta kan leda till ofullständig bakteriell cellväggssyntes för att så småningom orsaka cellys
  • Det har också använts i studier för att utvärdera penicillinkänsliga transpeptidasers roll i cellväggsbiosyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4800-94-6
Molekylformel C17H16N2Na2O6S
Molekylvikt (g/mol) 422.36
MDL-nummer MFCD00077683
InChI-nyckel RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
LEDER [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenicillin disodium salt
Typ Karbenicillin Dinatriumsalt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 5722128
Merck Index 14,1792
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
IUPAC-namn dinatrium;(2S,5R,6R)-6-[(2-karboxylat-2-fenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat
Formel vikt 422.36
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbenicillin disodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.