Läs mer
Karbenoxolondinatriumsalt, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485899 5 g 5g
15475899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63714.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7421-40-1 | C34H48Na2O7 | 614.73 g/mol
Karbenoxolon är antiinflammatoriskt. Det används ofta som en gap junction-hämmare i neurovetenskaplig forskning. Karbenoxolon är också en hämmare av steroiddehydrogenasenzymer 11β -hydroxisteroiddehydrogenas (humant) och 3α , 20β -hydroxisteroiddehydrogenas (bakteriell). Det används för behandling av magsår, särskilt i magen. Används vid behandling av magsår, främst magsår. Det används ofta som en gap junction-hämmare i neurovetenskaplig forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten
till 100 mM.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7421-40-1
Molekylformel C34H48Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 614.73
MDL-nummer MFCD00079043
InChI-nyckel BQENDLAVTKRQMS-SBBGFIFASA-L
Synonym carbenoxolone disodium salt, disodium 3beta-3-3-carboxylatopropanoyl oxy-11-oxoolean-12-en-30-oate, disodium 4as,6as,6br,10s,12as,12br,14br-10-3-carboxylatopropanoyl oxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylate
PubChem CID 133687779
IUPAC-namn dinatrium;(2R,4aR,6aS,6aR,6bS,8aS,10R,12aR,14bS)-10-(3-karboxylatopropanoyloxi)-2,4a,6a,6b,9 ,9,12a-heptametyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodekahydro-1H-picen-2-karboxylat
LEDER [Na+].[Na+].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]1(C)C2=CC(=O)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](OC(=O)CCC([O-])=O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbenoxolone disodium salt
Färg Vit till grädde
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,1793
Löslighetsinformation Soluble in water to 100 mM.
Formel vikt 614.7
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.