Läs mer
Tocris Bioscience™ Carbenoxolone disodium
Beskrivning
Glucocorticoid that inhibits 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-HSD) and blocks gap junction communication.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbenoxolone disodium |
| CAS | 7421-40-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C34H48Na2O7 |
| Formel vikt | 614.72 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 614.73 |