Läs mer
Carbenoxolone Disodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbenoxolone Disodium |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 614.3195 |