Läs mer
Carbetapentane citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16452246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452246 500 mg
16408586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1055
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbetapentane citrate
CAS 23142-01-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H39NO10
Kvantitet 500 mg
Synonym Pentoxyverine citrate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (68.49 mM)
LEDER O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCC1)OCCOCCN(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 525.59
Formel vikt 525.59
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation