Läs mer
Karbetapentancitrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476389
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476389 50 mg 50mg
15466389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64446.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sigma receptoragonist
Sigma receptoragonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23142-01-0
Molekylformel C26H39NO10
Molekylvikt (g/mol) 525.595
MDL-nummer MFCD00055697
InChI-nyckel AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbetapentane citrate, pentoxyverine citrate, loucarbate, pentoxiverine citrate, carbetapentane citrate salt, toclase, toclase citrate, carbetapentone citrate, unii-4sh0mfj5hj
PubChem CID 90010
IUPAC-namn 2-[2-(dietylamino)etoxi]etyl-1-fenylcyklopentan-1-karboxylat;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbetapentane citrate
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,1794
Formel vikt 633.7
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.