Läs mer
Carbetapentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbetapentane |
| CAS | 77-23-6 |
| Molekylformel | C20H31NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 1-Phenylcyclopentane-1-carboxylic acid diethylaminoethoxyethyl ester, 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate, 2-(Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylate, Atussil, Carbetapentane, Pentoxiverine, Pentoxyverine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO3/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.47 |
| Formel vikt | 333.2304 |