Läs mer
(Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, ca. 94%, balance TPPO
Produktkod. 10584484 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10584484 25 g Glasflaska 25g
10091500 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10584484 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146080250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5717-37-3 | C23H23O2P | 362.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5717-37-3
Molekylformel C23H23O2P
Molekylvikt (g/mol) 362.41
MDL-nummer MFCD00009160
InChI-nyckel KZENFXVDPUMQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propanoate, carbethoxyethylidene triphenylphosphorane, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene propionate, 1-ethoxycarbonylethylidene triphenylphosphorane, propanoic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl ethylidenetriphenylphosphorane, ethyl 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene propanoate, ethyl 2-triphenyl-$l^ 5-phosphanylidene propanoate, 1-ethoxycarbonylethylethylidene triphenylphosporane, carbethoxyethylidine triphenylphosphorane
PubChem CID 79792
IUPAC-namn etyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)propanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
Namnnotering Balance TPPO
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157.0°C to 159.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall ca. 94% (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C[=P(C6H5)3]CO2C2H5
Kvantitet 25 g
Formel vikt 362.4
Procent renhet ca. 94%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.