Läs mer
(Karbetoximetyl)trifenylfosfoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10666482 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666482 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10666482 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108300250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-45-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Namnnotering 98%
CAS 1530-45-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H22BrO2P
Linjär formel C2H5O2CCH2P(C6H5)3Br
MDL-nummer MFCD00011835
Kvantitet 25 g
Synonym carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbethoxymethylenetriphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, carbethoxymethyl-triphenyl-phosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, carboethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, ethoxycarbonylmethyl triphenyl-, bromide
InChI-nyckel VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].CCOC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2-etoxi-2-oxoetyl)-trifenylfosfanium;bromid
Molekylvikt (g/mol) 429.29
PubChem CID 73731
Formel vikt 429.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.