Läs mer
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane-13C2 |
| CAS | 90830-64-1 |
| Molekylformel | C2013C2H21O2P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic Acid Ethyl Ester-13C2, (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane-13C2, Ethyl (triphenylphosphoranylidene)acetate-13C2, NSC 72406-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3/i18+1,22+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)[13CH]=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.36 |
| Formel vikt | 350.1346 |