Läs mer
(Karbetoxymetylen)tripenylfosforan, TRC
Produktkod. 30357855
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30357855 5 g
1 options
Produktkod. 30357855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1759105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS 1099-45-2
Molekylformel C22 H21 O2 P
Kvantitet 5 g
Synonym Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphoran, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylidene)triphenylphosphorane, (Ethoxycarbonylmethylidene)triphenylphosphorane, (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylcarbethoxymethylene)phosphorane, (Triphenylphosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, Carbethoxytriphenylphosphonium methylide, Ethyl (triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl triphenylphosphoranylideneacetate, NSC 72406, [(Ethoxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane
InChI formel InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Etyl 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfiniden)acetat
Molekylvikt (g/mol) 348.37
Formel vikt 348.1279