Läs mer
Carbetocin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C45H69N11O12S |
| MDL-nummer | MFCD01076600 |
| Molekylvikt (g/mol) | 988.16, 988.17 |
| InChI-nyckel | SMMBGKXBHJTULT-CPWZVOFUSA-N |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)N(C)C(=O)CCCSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-{[(2S)-1-[(3R,6S,9S,12S,15S)-12-[(2S)-butan-2-yl]-9-(2-carbamoylethyl)-6-(carbamoylmethyl)-15-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-16-methyl-5,8,11,14,17-pentaoxo-1-thia-4,7,10,13,16-pentaazacycloicosane-3-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |