Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbic anhydride |
| Smältpunkt | 162.0°C to 165.0°C |
| Färg | White |
| Densitet | 1.0800g/mL, 1.08 |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | Balance: himic acid |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4365 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Merck Index | 15, 1797 |
| Visa mer |