Läs mer
Carbic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbic Anhydride |
| CAS | 129-64-6 |
| Molekylformel | C9H8O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1]-2-heptene-endo-5,6-dicarboxylic acid anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid endo-cis-anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-endo,endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1hept-5-ene-2-endo,3-endo-dicarboxylic anhydride, Carbic anhydride, Endic anhydride, Kayahard CD, NSC 102277, Nadic acid anhydride, Nadic anhydride, Norbornene-5,6-endo-dicarboxylic anhydride, cis-3,6-endo-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Carbic anhydride, endo-Himic acid anhydride, endo-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-3,6-endo-Methylene-delta4-tetrahydrophthalic anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+ |
| LEDER | O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0473 |