Läs mer
Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 290.1033 |