Läs mer
Karbidopa, LoGiCal
Produktkod. 30457809
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457809 10 mg
1 options
Produktkod. 30457809 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1501.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Analyt- eller komponentnamn Carbidopa
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-hydrazinyl-2-metylpropansyra; hydratera
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 244,1059 g/mol