Läs mer
Carbidopa, Mikromol™
Produktkod. 30050769
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050769 250 mg
1 options
Produktkod. 30050769 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1501.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karbidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Analyt- eller komponentnamn Carbidopa
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
LEDER O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-hydrazinyl-2-metylpropansyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244,1059 g/mol