Läs mer
Carbidopa monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15698705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698705 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15698705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461010010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
CAS: 38821-49-7 | C10H14N2O4·H2O | 244,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbidopa monohydrate
CAS 38821-49-7
Förlust vid torkning 6,9% till 7,9% (1 g, 105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H14N2O4·H2O
Kvantitet 1 g
Synonym 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
InChI-nyckel QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
LEDER CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
IUPAC-namn (2S)-3-(3,4-dihydroxifenyl)-2-hydrazinyl-2-metylpropansyra;hydrat;
Molekylvikt (g/mol) 244.25
PubChem CID 38101
ChEBI CHEBI:3395
Formel vikt 244.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbidopa monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbidopa
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.