Läs mer
Karbidopa monohydrat, TRC
Produktkod. 30363229
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30363229 100 mg
1 options
Produktkod. 30363229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC176118100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Molekylformel C10 H14 N2 O4 . H2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
LEDER O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-hydrazinyl-2-metylpropansyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Formel vikt 244.1059