Läs mer
Karbidopa monohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbidopa |
| CAS | 38821-49-7 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O4 . H2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1 |
| LEDER | O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-hydrazinyl-2-metylpropansyra; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.24 |
| Formel vikt | 244.1059 |